Learn More
Methyl3-Methyl-4-Nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 195.17 |
| Reinheit (%) | 97% |