Learn More
Methyl3-Hydroxybutanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2705295
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10778835
Marke: Thermo Scientific Maybridge SB01506EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 3976-69-0
Summenformel C5H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.132
MDL-Nummer MFCD00063289
InChI-Schlüssel LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Synonym methyl r---3-hydroxybutyrate, r-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl 3r-3-hydroxybutanoate, methyl r-3-hydroxybutyrate, r-3-hydroxybutyric acid methyl ester, methyl r-3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid methyl ester, r---methyl 3-hydroxybutyrate, r---3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester
PubChem CID 2724279
IUPAC-Name Methyl-(3R)-3-hydroxybutanoat
SMILES CC(CC(=O)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-hydroxybutanoate
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.0500g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH2CO2CH3
Menge 10 g
Spezifischer Drehzustand - 21.50 (20.00°C neat)
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 97%