Learn More
Methyle3-chlorothiophen-2-carboxylat, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10141312
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10141312 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10141312 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK01295DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 88105-17-3
Summenformel C6H5ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 176.614
MDL-Nummer MFCD00068135
InChI-Schlüssel ZWKYYONTMGVPSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-chlorothiophene-2-carboxylate, methyl 3-chloro-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chloro-, methyl ester, 3-chloro-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, pubchem9775, acmc-20ai7j, rarechem al bf 1228, maybridge1_003830, buttpark 37\08-38
PubChem CID 2777566
IUPAC-Name Methyl-3-chlorthiophen-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-chlorothiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 176.62
Reinheit (%) 97%