Learn More
Methyl-3-amino-5-phenylthiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyle3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 233.29 |
Reinheit (%) | 97% |