Learn More
2-(hydroxyméthyl)acrylate de méthyle, 85 %, stabilisé avec 0,1 % (poids) MEHQ, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11995081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11995081
Marque: Thermo Scientific Acros 435900010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15484-46-5 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15484-46-5, 150-19-6
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD12545894
Clé InChI RFUCOAQWQVDBEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-hydroxymethyl acrylate, methyl 2-hydroxymethyl prop-2-enoate, methyl2-hydroxymethyl acrylate, methyl-2-hydroxymethyl-acrylate, pubchem17373, methyl 2-hydroxymethylacrylate, methyl alpha-hydroxymethylacrylate, 2-hydroxymethylacrylate methyl ester, 2-methylolacrylic acid methyl ester, methyl alpha-hydroxymethyl acrylate
CID PubChem 11815329
Nom IUPAC methyl 2-(hydroxymethyl)prop-2-enoate
SMILES COC(=O)C(=C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Note relative au nom Stabilized
Couleur Blanc
Densité 1.1290g/mL
Point d’ébullition 71°C to 72°C (2.0 Torr)
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 84% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.129
Stabilisateur 0.1 wt% Monomethylether hydroquinone
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 85%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis