Learn More
Methyl-2-chlorpyrimidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10662305 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10442464 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662305 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08502CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 149849-94-5
Summenformel C6H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.57
MDL-Nummer MFCD11841080
InChI-Schlüssel GGTNGWOGJHJQCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl pyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-chloro-, methyl ester, methyl2-chloropyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 43811076
IUPAC-Name Methyl-2-chlorpyrimidin-4-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=NC(Cl)=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 172.57
Reinheit (%) 97%