Learn More
Methyl2-Aminothiophen-3-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10394662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10394662 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10383312 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10394662 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK02784EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4651-81-4
Summenformel C6H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 157.19
MDL-Nummer MFCD00159547
InChI-Schlüssel DGGJQLCAYQCPDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-3-thenoate, methyl 2-amino-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-3-methoxycarbonylthiophene, methyl2-aminothiophene-3-carboxylate, 2-amino-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, zlchem 402, pubchem5551, maybridge1_003714, 2-amino-thiophene-3-carboxylicacidmethylester
PubChem CID 78381
IUPAC-Name Methyl-2-aminothiophen-3-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(N)SC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyle2-aminothiophene-3-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 157.19
Reinheit (%) 97%