Learn More
Methyle2-Amino-3- (1 H-indol-3-yl)-2-Methylpropanoat, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyle2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 232.28 |
Reinheit (%) | 97% |