Learn More
Methyl-2-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)-acetat, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge TL01020EA
Additional Details : CAS : 306937-37-1 Gewicht : 0.06000kg
Menge 10g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10416492
  • 344.00 CHF / 10 Gramm
Verfügbar ab
23-02-2021
Chemische Identifikatoren
306937-37-1
185.241
AUEJOXGQRQYLDJ-UHFFFAOYSA-N
2801571
CC1=C(N=C(S1)C)CC(=O)OC
C8H11NO2S
MFCD02677686
methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-2,5-dimethylthiazol-4-yl acetate, methyl 2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, acmc-1agna, 4-thiazoleaceticacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-thiazol-4-yl-acetic acid methyl ester, 2-2,5-dimethyl-4-thiazolyl acetic acid methyl ester, methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl ethanoate
Methyl 2-(2,5-Dimethyl-1,3-Thiazol-4-yl)Acetat
Spezifikation
Methyle2-(2, 5-dimethyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
10g
97.0
C8H11NO2S
methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-2,5-dimethylthiazol-4-yl acetate, methyl 2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, acmc-1agna, 4-thiazoleaceticacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-thiazol-4-yl-acetic acid methyl ester, 2-2,5-dimethyl-4-thiazolyl acetic acid methyl ester, methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl ethanoate
CC1=C(N=C(S1)C)CC(=O)OC
185.241
185.25
Bernsteinfarbene Glasflasche
306937-37-1
97%
MFCD02677686
AUEJOXGQRQYLDJ-UHFFFAOYSA-N
Methyl 2-(2,5-Dimethyl-1,3-Thiazol-4-yl)Acetat
2801571
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation