Learn More
Methyldiphenylphosphin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476290
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476290 50 g 50 Gramm
11456290 1 g 1 Gramm
11466290 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476290 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27159.18
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1486-28-8 | C13H13P | 200.22 g/mol
Methyldiphenylphosphine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyldiphenylphosphin wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1486-28-8
Summenformel C13H13P
Molekulargewicht (g/mol) 200.22
MDL-Nummer MFCD00008508
InChI-Schlüssel UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyldiphenylphosphine, diphenylmethylphosphine, methyl diphenyl phosphine, phosphine, methyldiphenyl, methyldiphenylphsphine, diphenylphosphinomethane, methyldiphenylphoshine, pubchem6421, methyl diphenylphosphine, methyldi-phenylphosphine
PubChem CID 73879
IUPAC-Name Methyl(diphenyl)phosphan
SMILES CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material Methyldiphenylphosphine
Dichte 1.064
Siedepunkt 160°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 50 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 200.21
Reinheit (%) 99%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.