missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyldesphenylchloridazon, TRC

Artikelnummer. 30003515
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003515 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003515 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2957801G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 17254-80-7
Summenformel C5 H6 Cl N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 159.57
Synonym 5-Amino-4-chloro-2-methyl-3(2H)-pyridazinone, Methyldesphenylchloridazon
IUPAC-Name 5-amino-4-chloro-2-methylpyridazin-3-one
SMILES CN1N=CC(=C(Cl)C1=O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chloridazon methyl desphenyl
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H6ClN3O/c1-9-5(10)4(6)3(7)2-8-9/h2H,7H2,1H3
Formelmasse 159.0199
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.