Learn More
Methylcyclopentane, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methylcyclopentane |
| CAS | 96-37-7 |
| Summenformel | C6 H12 |
| Menge | 5 mL |
| Synonym | Methylcyclopentane, 1-Methyl-cyclopentanecarbaldehyde, Methycyclopentane, NSC 24836 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCCC1 |
| IUPAC-Name | methylcyclopentane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 84.16 |
| Formelmasse | 84.0939 |