Learn More
Methylcyclohexan, TRC
Artikelnummer. 30466780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466780 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466780 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM338318500G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylcyclohexane
CAS 108-87-2
Summenformel C7 H14
Menge 500 g
Synonym Cyclohexane, methyl-, Methylcyclohexane, 1-Methylcyclohexane, Cyclohexylmethane, Hexahydrotoluene, MCHX, NSC 9391, Swaclean MCH, Toluene hexahydride
InChI-Formel InChI=1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CC1CCCCC1
IUPAC-Name Methylcyclohexan
Molekulargewicht (g/mol) 98.19
Formelmasse 98.1096