Learn More
Methylcyclohexan 1000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314287 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314287 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREYS09010024ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Methylcyclohexane
CAS 108-87-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methylcyclohexane
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H14
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cyclohexane, methyl-, Methylcyclohexane, 1-Methylcyclohexane, Cyclohexylmethane, Hexahydrotoluene, MCHX, NSC 9391, Swaclean MCH, Toluene hexahydride
InChI-Formel InChI=1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CC1CCCCC1
IUPAC-Name Methylcyclohexan
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Lebensmitteltests
Molekulargewicht (g/mol) 98.19
Menge 5 x 1 mL
Formelmasse 98,1096 g/mol