missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methylamin, reine 2M-Lösung in Methanol, AcroSeal(R), Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7214355 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10712843

Marke: Thermo Scientific Acros 368551000

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

This item is not returnable. View return policy

CAS: 74-89-5 | CH5N | 31.06 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 74-89-5
Summenformel CH5N
Molekulargewicht (g/mol) 31.06
InChI-Schlüssel BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Methanamin
SMILES CN

Specifications

Chemischer Name oder Material Methylamine
Dichte 0.7850 g/mL
Siedepunkt 40.0°C
Flammpunkt 7°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH3NH2
Menge 100 mL
Beilstein 04, 32
Merck Index 15, 6088
Relative Dichte 0.785
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formelmasse 31.06
Güte Rein
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methylamine, 2M solution in methanol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.