Learn More
Methylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30476464
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476464 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476464 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM25887525G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanamine Hydrochloride
CAS 593-51-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C H5 N . HCl
Menge 25 g
Synonym Methanamine, hydrochloride (1:1), Methanamine, hydrochloride (9CI), Methylamine, hydrochloride (8CI), Methanaminium chloride, Methylamine hydrochloride, Methylamine monohydrochloride, Methylammonium chloride, Monomethylammonium chloride
InChI-Formel InChI=1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN
IUPAC-Name Methanamin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 67.518
Formelmasse 67.0189
Reinheit (%) >95