Learn More
Methylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10488880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10488880 250 g 250 Gramm
10195193 50 g 50 Gramm
10616172 500 g 500 Gramm
10562171 1 kg 1 Kilogramm
15149203 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10488880 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 156782500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 593-51-1 | CH6ClN | 67.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-51-1
Summenformel CH6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 67.52
InChI-Schlüssel NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Methanaminiumchlorid
SMILES [Cl-].C[NH3+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylamine hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3NH2·HCl
Menge 250 g
Formelmasse 67.52
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanamine, hydrochloride