Learn More
Methylamin (33 % in EtOH), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methanamine |
| CAS | 74-89-5 |
| Summenformel | C H5 N |
| Menge | 100 mL |
| Synonym | Methanamine, Methylamine (8CI), Aminomethane, Carbinamine, MMA, Monomethylamine, R 630 |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3 |
| SMILES | NC |
| IUPAC-Name | Methanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 31.06 |
| Formelmasse | 31.0422 |
| Mehr anzeigen |