Learn More
Methylamin (2,0 M in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30481154
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481154 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481154 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28556050ML
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanamine
CAS 74-89-5
Summenformel C H5 N
Menge 50 mL
Synonym Methanamine, Methylamine (8CI), Aminomethane, Carbinamine, MMA, Monomethylamine, R 630
InChI-Formel InChI=1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
SMILES NC
IUPAC-Name Methanamin
Molekulargewicht (g/mol) 31.06
Formelmasse 31.0422
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2 M