Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylgelb, Indikator
Artikelnummer. 11424647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424647 500 g 500 Gramm
11404647 25 g 25 Gramm
11414647 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424647 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. B21145.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60-11-7 | C14H15N3 | 225.30 g/mol
Methyl Yellow used as a pH indicator. It is an acid-base indicator that changes color from below pH 2.9 red to above pH 4.0 yellow and vice versa. Typical use is in the titration of a weak base with a strong acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylgelb wird als pH-Indikator verwendet. Es handelt sich um einen Säure-Basen-Indikator, der die Farbe von unter pH 2.9 Rot auf über pH 4.0 Gelb und umgekehrt ändert. Es wird normalerweise bei der Titration einer schwachen Base mit einer starken Säure eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Übergangsintervall: pH 2.9 (Rot) bis pH 4.0 (Gelb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-11-7
Summenformel C14H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 225.30
MDL-Nummer MFCD00008308
InChI-Schlüssel JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl yellow, dimethyl yellow, 4-dimethylamino azobenzene, 4-dimethylaminoazobenzene, solvent yellow 2, sudan yellow, fat yellow, p-dimethylaminoazobenzene, stear yellow jb, sudan yellow gg
PubChem CID 6053
ChEBI CHEBI:17903
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Yellow
Namenshinweis indicator
Schmelzpunkt 110°C to 112°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 746016
Merck Index 14,3229
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in alcohol.
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-4-(2-phenyldiazen-1-yl)anilin
Formelmasse 225.3