Learn More
Methylviolett 2B
Catalog Number 10025443
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
8004-87-3
C24H28ClN3
MFCD00012568
Basic Violet 1, C.I. 42535
8004-87-3
C24H28ClN3
MFCD00012568
Basic Violet 1, C.I. 42535
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl Violet 2B
Schmelzpunkt 137.0°C
Namenshinweis Pure
Absorptionsverhältnis 1.06 to 1.19
Farbstoffgehalt 75% min.
Beilstein 13, 755
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 583 to 587nm
Formelmasse 393.95
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 500 g
Physikalische Form Kristallpulver mit Metallglanz