Learn More
Methylviolett 2B
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl Violet 2B |
Schmelzpunkt | 137.0°C |
Namenshinweis | Pure |
Absorptionsverhältnis | 1.06 to 1.19 |
Farbstoffgehalt | 75% min. |
Beilstein | 13, 755 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol |
Infrarotspektrum | Echt |
Lambda max. | 583 to 587nm |
Formelmasse | 393.95 |