Learn More
Mythylvinylketon, tech. 90 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461890
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461890 500 mL 500 Milliliter
11441890 25 mL 25 Milliliter
11451890 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11461890 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11910.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 78-94-4 | C4H6O | 70.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-94-4
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
MDL-Nummer MFCD00008777
InChI-Schlüssel FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl vinyl ketone, 3-buten-2-one, butenone, methylvinylketon, vinyl methyl ketone, methylene acetone, 2-butenone, acetyl ethylene, 3-butene-2-one, methyl ethenyl ketone
PubChem CID 6570
ChEBI CHEBI:48058
IUPAC-Name But-3-en-2-on
SMILES CC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl vinyl ketone
Namenshinweis Stabilized
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 0.856
Siedepunkt 32°C to 34°C (60 mmHg)
Flammpunkt −6°C (21°F)
Prozentgehaltsbereich 90%, Stabilized with 0.5% Hydroquinone
Brechungsindex 1.412
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1251
Beilstein 506021
Merck Index 14,6134
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit