Learn More
Dimethyltrisulfid, 98+ %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 415030050
Additional Details : CAS : 3658-80-8 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10005830
  • 59.27 CHF / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Chemische Identifikatoren
3658-80-8
126.27
YWHLKYXPLRWGSE-UHFFFAOYSA-N
19310
(Methyltrisulfanyl)methan
C2H6S3
MFCD00039808
dimethyl trisulfide, trisulfide, dimethyl, methyl trisulfide, 2,3,4-trithiapentane, dimethyl trisulphide, dimethyltrisulfide, methyltrisulfanyl methane, dimethyltrisulfane, unii-3e691t3nl1, dmts
CHEBI:4614
CSSSC
Spezifikation
Dimethyl trisulfide
52°C
Glasflasche
1.19
Gelb
5g
3658-80-8
C2H6S3
MFCD00039808
dimethyl trisulfide, trisulfide, dimethyl, methyl trisulfide, 2,3,4-trithiapentane, dimethyl trisulphide, dimethyltrisulfide, methyltrisulfanyl methane, dimethyltrisulfane, unii-3e691t3nl1, dmts
CSSSC
126.27
CHEBI:4614
Flüssig
1.1900g/mL
Authentic
1.5995 to 1.6025
165.0°C to 175.0°C
-68.0°C
98+%
98% min. (GC)
CH3SSSCH3
01, IV, 1283
YWHLKYXPLRWGSE-UHFFFAOYSA-N
(Methyltrisulfanyl)methan
19310
126.27
98+%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Dimethyl trisulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation