Learn More
Methyl-(Trimethylsilyl)propiolat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028109
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11470778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25245.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 42201-71-8 | C7H12O2Si | 156.256 g/mol
Methyl (trimethylsilyl)propiolate is used as the intermediates of OLED, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl(trimethylsilyl)propiolat wird als Zwischenprodukt von OLED und Pharmazeutikal verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42201-71-8
Summenformel C7H12O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 156.256
MDL-Nummer MFCD04039783
InChI-Schlüssel XXGHAMBKHIDZDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilylpropynoate, methyl 3-trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate, acmc-20akhx, methyl 3-trimethylsilylpropiolate, methyl 3-trimethylsilyl propynoate, trimethylsilylpropiolic acid methyl ester, trimethylsilyl propiolic acid methyl ester, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate #
PubChem CID 560731
IUPAC-Name Methyl3-trimethylsilylprop-2-ynoat
SMILES COC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 71°C to 75°C (11mmHg)
Chemischer Name oder Material Methyl (trimethylsilyl)propiolate
Menge 1 g
Strukturformel (CH3)3SiC≡CCO2CH3
UN-Nummer UN3272
Formelmasse 156.25
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.44