Learn More
Methyltrans-3-Aminocyclohexancarboxylathydrochlorid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446936 250 mg 250 Milligramm
15436936 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62024.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 712313-64-9 | C8H16ClNO2 | 193.67 g/mol
Methyl trans-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride used as catalyst in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyltrans-3-Aminocyclohexanecarboxylathydrochlorid, das als Katalysator in der pharmazeutischen Forschung eingesetzt wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 712313-64-9
Summenformel C8H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.67
MDL-Nummer MFCD12022631,MFCD19237735,MFCD22392158,MFCD31620808,MFCD13184930,MFCD28167966
InChI-Schlüssel OOFXENVWECZJBF-UHFFFAOYNA-N
Synonym trans-methyl-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, trans-methyl-3-aminocyclohexanecarboxylatehydrochloride, methyl trans-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
PubChem CID 46172886
SMILES Cl.COC(=O)C1CCCC(N)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl trans-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name methyl 3-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 193.67
Reinheit (%) 97%