Learn More
Methylthiosalicylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11452030
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4892-02-8
MFCD00060678
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4892-02-8
MFCD00060678
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl thiosalicylate
Dichte 1.223
Siedepunkt 98°C to 100°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C8H8O2S
Brechungsindex 1.592
Menge 25 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym methyl thiosalicylate, methyl 2-mercaptobenzoate, methyl o-mercaptobenzoate, usaf ma-15, benzoic acid, 2-mercapto-, methyl ester, methyl-o-mercaptobenzoate, methyl-2-mercaptobenzoate, benzoic acid, o-mercapto-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl thiophenol, 2-mercaptobenzoic acid methyl ester
InChI-Schlüssel BAQGCWNPCFABAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S
IUPAC-Name methyl-2-sulfanylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 168.21
PubChem CID 21009
Formelmasse 168.21
Reinheit (%) 97%