Learn More
Methylthiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30478237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478237 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478237 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33131010ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Thiocyanate
CAS 556-64-9
Summenformel C2H3NS
Menge 10 mL
Synonym Methyl Sulfocyanate, Methyl Thiocyanate, NSC 9368, Thiocyanic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C2H3NS/c1-4-2-3/h1H3
SMILES CSC#N
IUPAC-Name Methylthiocyanat
Molekulargewicht (g/mol) 73.12
Formelmasse 72.9986