Learn More
Methyltetracosanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433973
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433973 250 g 250 Gramm
11423973 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433973 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10257.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 124-10-7 | C15H30O2 | 242.40 g/mol
Methyl tetradecanoate is used as a component in the preparation of a high-density biodiesel. Also used as a niosome medium in which an anti-cancer drug could be transported within.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyltetradecanoat wird als Bestandteil bei der Herstellung eines hochdichten Biodiesels verwendet. Wird auch als Niosomenmedium verwendet, in dem ein Krebsmedikament transportiert werden könnte.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-10-7
Summenformel C15H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 242.40
MDL-Nummer MFCD00008983
InChI-Schlüssel ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci
PubChem CID 31284
IUPAC-Name Methyltetradecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl tetradecanoate
Schmelzpunkt 18°C
Dichte 0.855
Siedepunkt 323°C
Flammpunkt >112°C (234°F)
Strukturformel CH3(CH2)12CO2CH3
Brechungsindex 1.4562
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol. React with water.
Formelmasse 242.4
Reinheit (%) 99%