Learn More
Methyl-tert-butylether (MTBE), Pestizidgütegrad für Laboranwendungen und Pestizidanalytik, Chem Lab
Artikelnummer. 15979356
Change view
Click to view available options
:
Methyl-tert-butylether (MTBE), Pestizidgütegrad für Laboranwendungen und Pestizidanalytik, 1 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15979356 Methyl-tert-butylether (MTBE), Pestizidgütegrad für Laboranwendungen und Pestizidanalytik, 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15979356 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL00.3911.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CAS 1634-04-4
Schmelzpunkt -108.6°C
Farbe Farblos
Dichte 0.74 g/mL
Siedepunkt 55.3°C
Flammpunkt -28 °C
Prozentgehaltsbereich > 99.9%
Verpackung Glasflaschen
Summenformel C5H12O
Menge 1 L
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(C)(C)C
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-methylpropan
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylmethylether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl tert-butyl ether