Learn More
Methylsulfoxid, HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771178
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
methanesulfinylmethane
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
methanesulfinylmethane
CS(C)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
Namenshinweis For HPLC
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 189.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt 87°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4770 to 1.4800
Prozentgehaltsbereich 99.8% min. (GC)
Relative Dichte 1.1
Strukturformel (CH3)2SO
Viskosität 1.987 mPa.s (25°C)
Merck Index 153285
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,acetone,chloroform,,diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte HPLC