Learn More
Methylsulfoxid-d6, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16338206 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 16338206
Marke: Thermo Scientific Acros 464071000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide-d6
Dichte 1,1900 g/mL
Flammpunkt 88 °C
Relative Dichte 1,1900
Viskosität 2,4 mPa.s (20 °C)
Menge 100 mL
Schmelzpunkt 20,2 °C
Siedepunkt 190,0 °C
CAS 2206-27-1
Summenformel C2D6OS
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Molekulargewicht (g/mol) 84.18
Güte NMR