Learn More
Methylsulfoxid-d6 für NMR-Spektroskopie enthält 0,03 % TMS und 99,8 Atom-% D.
Artikelnummer. 16338196 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
25 mL
50 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
25 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
16338196 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10190512 10 ml Glasflasche 10 Milliliter
10059041 50 ml Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16338196 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 360000250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00 CHF
    164.00 CHF / 25 Milliliter
    Sparen 5.00 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-27-1
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 84.17
MDL-Nummer MFCD00002090
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dmso-d6, dimethyl sulfoxide-d6, deuterated dmso, dimethylsulfoxide-d6, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3-, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide, methane-d3, sulfinylbis
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.8 atom%D
Dichte 1,1900 g/mL
Deuterium (D) Min. 99,75 %
Flammpunkt 88 °C
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,19
Viskosität 2,4 mPa.s (20 °C)
Wasser Max. 0,03% (coulometrisch)
Menge 25 mL
Schmelzpunkt 20,2 °C
Siedepunkt 190,0 °C
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC-Name (²H₃)methansulfonyl(²H₃)methan
Formelmasse 84.18
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke