Learn More
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, ≥99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-168088
Click to view available options
Menge:
10g
50g
1kg
1 L
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
2206-27-1
C2H6OS
84.17
MFCD00002090
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
75151
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
2206-27-1
C2H6OS
84.17
MFCD00002090
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
75151
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl Sulfoxide-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.5+ atom % D
Dichte 1,1900g/mL
Deuterium (D) Min. 99,50%
Flammpunkt 88 °C
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,19
Dampfdruck Dampfdruck:2,5 mbar bei 20 °C
Viskosität 2,4 mPa.s (20 °C)
Wasser Max. 0,05% (coulometrisch)
Menge 10g
Schmelzpunkt 20,2 °C
Siedepunkt 190,0 °C
Strukturformel (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC-Name (²H₃)methanesulfinyl(²H₃)methane
Formelmasse 84.18
Güte NMR