Learn More
Dimethylsulfoxid, ≥99.9 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-168662 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10187650
Marke: Thermo Scientific Acros 414885000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
CAS Min. % 99.9
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.0
Hinweise zur Zersetzung >190°C
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 189.0°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 87°C
Verpackung EcoSafPak™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4770 to 1.4800
Prozentgehaltsbereich 99.9+%
Rückstand nach Verdampfung 0.01% max.
Relative Dichte 1.1
Titrierbare Säure 0.001 meq/g max.
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck Vapor Pressure: 0.55mbar at 20°C
Viskosität 1.987 mPa.s (25°C)
Beilstein 01, IV, 1277
Wasser 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte ACS-Reagenz