Learn More
Methylsulfoxid, 99.7 %, extra trocken über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
28.35 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23251" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23251" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl sulfoxide |
Schmelzpunkt | 18.4°C |
Farbe | Braun bis Weiß |
Hinweise zur Zersetzung | >190°C |
Dichte | 1.1000g/mL |
Siedepunkt | 189.0°C |
Menge | 100 mL |
Flammpunkt | 87°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |