Learn More
Methylsulfoxid, 99.7 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737004
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
Methylsulfinylmethan
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
Methylsulfinylmethan
CS(C)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methylsulfoxid
Schmelzpunkt 18.4 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.1000 g/ml
Siedepunkt 189.0 °C
Menge 100 ml
Flammpunkt 87 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4770 bis 1.4800
Prozentgehaltsbereich 99.7+ %
Rückstand nach Verdampfung 0.001 % max.
Relative Dichte 1.1
Strukturformel (CH3)2SO
Viskosität 1.987 mPa.s (25 ° C)
Beilstein 01, IV, 1277
Wasser Max. 0.005 %
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol, Benzol, Aceton, Chloroform, Diethylether und aromatischen Kohlenwasserstoffen
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥ 99.7 %
Güte Extratrocken