Learn More
Relaxin R1/LGR7 Antibody (933344) [Allophycocyanin], R&D Systems™
Codice prodotto. 18621094 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18621094 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18621094 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB8898A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    897.89 CHF
    766.50 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 131.39 CHF
    14% Rabatt
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Relaxin R1/LGR7 Monoclonal specifically detects Relaxin R1/LGR7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Relaxin R1/LGR7
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 933344
Coniugato APC
Diluizione Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulazione PBS
Alias gene leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 7, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 7, LGR7.1, LGR7.10, LGR7LGR7.2, MGC138347, MGC142177, Relaxin family peptide receptor 1, relaxin receptor 1, relaxin/insulin-like family peptide receptor 1, RXFPR1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Relaxin R1, Met1-Ser398, Accession # Q9HBX9
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca GPCR
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 59350
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.