Learn More
Methylsulfon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10655942 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10655942
Marke: Thermo Scientific Acros 127785000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 67-71-0 | C2H6O2S | 94.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-71-0
Summenformel C2H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 94.13
MDL-Nummer MFCD00007566
InChI-Schlüssel HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfone, methyl sulfone, sulfonylbismethane, dimethylsulfone, dimethyl sulphone, methane, sulfonylbis, sulphonylbismethane, methylsulfone, methanesulfonylmethane, sulfonyldimethane
PubChem CID 6213
ChEBI CHEBI:9349
IUPAC-Name Methylsulfonylmethan
SMILES CS(C)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfone
Schmelzpunkt 107.0°C to 111.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 238.0°C
Flammpunkt 143°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)2SO2
Menge 500 g
Beilstein 01,289
Fieser 01,296; 02,157
Merck Index 15,3283
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol and acetone,sparingly soluble in ether
Formelmasse 94.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle