Learn More
Methylsalicylat, LoGiCal
Artikelnummer. 30459070
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459070 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459070 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1063.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylic acid methyl ester
CAS 119-36-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Salicylic acid methyl ester
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H8 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Methyl salicylate, Methyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)phenol, 2-Carbomethoxyphenol, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Analgit, Anthrapole ND, Ben Gay, Exagien, Flucarmit, Methyl 2-hydroxybenzoate, Methyl ester 2-hydroxy benzoic acid, Methyl ester of 2-hydroxy benzoic acid, Methyl o-hydroxybenzoate, Methyl salicylate, NSC 8204, PredaLure, Wintergreen oil, o-Hydroxybenzoic acid methyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Lösungstyp Neat
SMILES COC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-Name Methyl 2-Hydroxybenzoat
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Menge 10 mg
Formelmasse 152.0473 g/mol