Learn More
Methyl-(S)-(-)-Lactat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229493 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10229493
Marke: Thermo Scientific Acros 213060025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 27871-49-4 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27871-49-4
Summenformel C4H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
MDL-Nummer MFCD00064265
InChI-Schlüssel LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Synonym methyl s---lactate, methyl l-lactate, s-methyl lactate, --methyl l-lactate, s-lactic acid methyl ester, methyl 2s-2-hydroxypropanoate, --methyl lactate, methyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, 2s, --lactic acid methyl ester
PubChem CID 94386
ChEBI CHEBI:83222
IUPAC-Name Methyl-(2S)-2-hydroxypropanoat
SMILES COC(=O)[C@H](C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (S)-(-)-lactate
Azidität 0.2% max. (as lactic acid)
Dichte 1.0920g/mL
Siedepunkt 144.0°C to 145.0°C
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CO2CH3
Brechungsindex 1.4100 to 1.4150
Menge 2.5 kg
Beilstein 03, 264
Relative Dichte 1.092
Spezifischer Drehzustand − 8.50 (20.00°C neat)
Spezifische Drehung − 8.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible,hydrolyses. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in alcohol and ether
Viskosität 2.9 mPa.s (25°C)
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl (S)-(-)-lactate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.