Learn More
Methyl-(S)-3-Hydroxy-3-Phenylpropanoat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10127420 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10127420 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10127420 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 414450010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate
Namenshinweis 99%
CAS 36615-45-9
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H12O3
Brechungsindex 1.5180 to 1.52
MDL-Nummer MFCD00221509
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand − 44.20 (21.00°C c=3,1,2−dichloroeth)
Spezifische Drehung -44.2
Synonym s-methyl 3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl s-3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl 3s-3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl s-3-hydroxy-3-phenylpropionate, methyl s---3-hydroxy-3-phenylpropionate, benzenepropanoic acid, b-hydroxy-, methylester, bs
InChI-Schlüssel VZHHCQFCDCJKIX-VIFPVBQESA-N
SMILES COC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)O
IUPAC-Name Methyl-(3S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
PubChem CID 6993014
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit