Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, Natriumsalz, Indikator, rein
Artikelnummer. p-3523495 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10651365
Marke: Thermo Scientific Chemicals 151410250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 845-10-3
Summenformel C15H14N3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 291.286
MDL-Nummer MFCD00002426
InChI-Schlüssel GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR
PubChem CID 4465632
IUPAC-Name Natrium;2-[4-(Dimethylamino)Pphenyl]Diazenyl]Benzoat
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Red, sodium salt
Namenshinweis pure
Strukturformel (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 291.27
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall From pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)
Farbindex Nr. 13020
Farbe Beige oder Weiß bis Gelb
Menge 25 g
Physikalische Form Flocken