Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, Natriumsalz, Indikator, rein
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Red, sodium salt |
| Namenshinweis | pure |
| Strukturformel | (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na |
| Beilstein | 16, 329 |
| Merck Index | 15, 6192 |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Formelmasse | 291.27 |
| Güte | Rein |
| Verpackung | Glasflasche |
| Visuelles Übergangsintervall | From pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow) |
| Mehr anzeigen |