Learn More
Methylrot, rein, wasserlöslich, Indikator, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073323 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10375710
Marke: Fisher Chemical M/5170/44
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 493-52-7
Summenformel C15H15N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 269.304
MDL-Nummer 2425
InChI-Schlüssel CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10303
IUPAC-Name 2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl]Benzoesäure
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Schmelzpunkt 178°C
Formelmasse 269.3g/mol
Verpackung Glasgefäß
Farbe Rot
Menge 5 g
Physikalische Form Fest