Learn More
Methylrot, rein, spirituslöslich, C.I.13020, Indikatorqualität, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10518630 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10518630 25 g 25 Gramm
10685112 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10518630 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/5150/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 493-52-7
Summenformel C15H15N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 269.304
MDL-Nummer 2425
InChI-Schlüssel CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10303
IUPAC-Name 2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl]Benzoesäure
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Schmelzpunkt 178°C
Formelmasse 269.3g/mol
Verpackung Glasgefäß
Farbe Rot
Menge 25 g
Physikalische Form Fest