Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, rein, Indikator
Methylrot, C15 H 15N3O2 (CAS-Nummer 493-52-7), Säurenrot 2, 2-[4-(Dimethylamino)Phenylazo]Benzoesäure, C.I.13020, 25 g, 269,3, Pure, Warnung, GHS H-Satz:Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
43.40 CHF - 419.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 493-52-7
Summenformel C15H15N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 269.304
InChI-Schlüssel CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
PubChem CID 10303
IUPAC-Name 2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl]Benzoesäure
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10247690
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
264440250
25 g Glasflasche
43.40 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10115210
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
264441000
100 g Glasflasche
117.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11925651
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
264445000
500 g Glasflasche
419.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warnhinweis
Produktidentifikator
  • Methyl Red
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, rein, Indikator