Learn More
Methylrot, Für ACS-Analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11482872 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11482872 25 g -
11492872 100 g -
11402882 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482872 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215254525
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 493-52-7
Summenformel C15H15N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 269.304
InChI-Schlüssel CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 4-Dimethylaminoazobenzene-2'-carboxylic acid
PubChem CID 10303
IUPAC-Name 2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl]Benzoesäure
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl red
Namenshinweis For ACS analysis
Formelmasse 269.3
Farbe Rot
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver