Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylrot
Artikelnummer. 11432688
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432688 500 g 500 Gramm
11422688 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432688 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A16690.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269.304 g/mol
Bakterienstämme, die aus mit Farbstoff kontaminiertem Schlamm isoliert wurden, dekolorisierten einen toxischen Azofarbstoff, nämlich Methylrot (MR). Methylrot wird im Methylrot-Test (MR-Test) verwendet, um Bakterien zu identifizieren, die stabile Säuren durch Mechanismen der Mischsäure-Fermentation von Glucose erzeugen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Bakterienstämme, die aus mit Farbstoff kontaminiertem Schlamm isoliert wurden, entfärbten einen toxischen Azofarbstoff, nämlich Methylrot (MR).Methylrot wird im Methylrot-Test (MR-Test) verwendet, um Bakterien zu identifizieren, die stabile Säuren durch Mechanismen der gemischten Säuregärung von Glucose erzeugen
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.Löslich in Ethanol.
Anmerkungen
Kühl lagern.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 493-52-7
Summenformel C15H15N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 269.304
MDL-Nummer MFCD00002425
InChI-Schlüssel CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 13020
PubChem CID 10303
IUPAC-Name 2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl]Benzoesäure
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Red
Schmelzpunkt 179°C to 182°C
Beilstein 750102
Merck Index 14,6119
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Formelmasse 269.3
Menge 500 g