Learn More
Methyl(R)-(-)-β-Hydroxyisobutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10431050 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10431050 1 g Glasflasche 1 Gramm
10351630 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431050 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 436180010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72657-23-9
Summenformel C5H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
MDL-Nummer MFCD00063450
InChI-Schlüssel ATCCIZURPPEVIZ-SCSAIBSYSA-N
Synonym r-methyl 3-hydroxy-2-methylpropanoate, r---3-hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester, methyl r---3-hydroxy-2-methylpropionate, --methyl d-beta-hydroxyisobutyrate, methyl r---3-hydroxyisobutyrate, roche ester, methyl r-3-hydroxy-2-methylpropionate, propanoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, 2r, methyl 2r-3-hydroxy-2-methylpropanoate, r---3-hydroxyisobutyric acid methyl ester
PubChem CID 5324733
IUPAC-Name Methyl-(2R)-3-hydroxy-2-methylpropanoat
SMILES CC(CO)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (R)-(-)-β-hydroxyisobutyrate
Farbe Farblos
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 60.0°C (4.0 Torr)
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH(CH3)COOCH3
Brechungsindex 1.4243
Menge 1 g
Relative Dichte 1.07
Spezifische Drehung − 23.30
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: in ethanol: soluble
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit